Learn More
Celite™ 209, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15640800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15640800 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15640800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 055541KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Filterhilfe, naturfarben, unbehandelt
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celite™ 209
Farbe Grau
Menge 1 kg
CAS 61790-53-2
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00132803
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563