Learn More
Celiprolol-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Celiprolol hydrochloride |
| CAS | 57470-78-7 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C20H34ClN3O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00941500 |
| Menge | 10 mg |
| Merck Index | 14,1960 |
| Synonym | celiprolol hydrochloride, celiprolol hcl, selectrol, selecor, selectol tn, celectol, ccris 1095, celiprolol hydrochloride usan, celiprolol clorhidrato spanish, celiprolol hydrochlorid german |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol, methanol and water |
| InChI-Schlüssel | VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYNA-N |
| Mehr anzeigen |