Learn More
Celastrol (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30355661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355661 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC24951050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celastrol
CAS 34157-83-0
Summenformel C29 H38 O4
Menge 50 mg
Synonym 24,25,26-Trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-, (9β,13α,14β,20α)-, 24-Nor-D:A-friedooleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo- (7CI,8CI), D:A-Friedo-24-noroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, (20α)-, (9β,13α,14β,20α)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26-trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, [2R-(2α,4aβ,6aβ,12bβ,14aα,14bβ)]-, Celastrol, NSC 70931, Tripterin
InChI-Formel InChI=1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@]3([H])[C@@](CC1)(CC[C@](C)(C3)C(O)=O)C)(CC[C@@]4(C2=CC=C5C4=CC(C(O)=C5C)=O)C)C
IUPAC-Name (2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-Hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicen-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 450.61
Formelmasse 450.277