Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celastrol
Artikelnummer. 17271246 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17271246 500 mg 500 Milligramm
17261246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271246 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 468345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 CHF
    453.65 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 106.35 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34157-83-0
Summenformel C29H3804
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celastrol
Menge 500 mg
Schmelzpunkt 203,0 °C
Formelmasse 450,62