Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celastrol
Artikelnummer. 17261246 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17261246 100 mg 100 Milligramm
17271246 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261246 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 468341000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34157-83-0
Summenformel C29H3804
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celastrol
Menge 100 mg
Schmelzpunkt 203,0 °C
Formelmasse 450,62
InChI-Schlüssel KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C1[C@@]2(C)CC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@]12C)C(O)=O
IUPAC-Name (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 450.62
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Celastrol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Celastrol