Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1218, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 23436-MSM1-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910028
  • 234.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab
25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CELA3B / ELA3B
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CELA3B
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238)
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
23436
Western Blot
CELA3B/1218
Unconjugated
NP_031378
Mouse
IgG1 kappa
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.