missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1218, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CELA3B / ELA3B |
---|---|
Klon | CELA3B/1218 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920028
|
EnquireBio
23436-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910028
|
EnquireBio
23436-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
CELA3B / ELA3B | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
23436 | |
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
17kDa |
CELA3B/1218 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_031378 | |
CELA3B | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas |