Learn More
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
145.65 CHF - 608.90 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 78439-06-2 |
|---|---|
| Summenformel | C22H32N6O12S2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 636.648 |
| MDL-Nummer | MFCD00153936 |
| InChI-Schlüssel | NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N |
| PubChem CID | 131673973 |
| ChEBI | CHEBI:3509 |
| IUPAC-Name | 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
| SMILES | CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15457829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03 |
1g |
162.75 CHF 145.65 CHF / 1 Gramm Sparen 17.10 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15467829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06 |
5g |
608.90 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Chemische Identifikatoren
| 78439-06-2 | |
| 636.648 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| CHEBI:3509 | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| C22H32N6O12S2 | |
| MFCD00153936 | |
| 131673973 | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
Spezifikation
| Ceftazidime pentahydrate | |
| White | |
| MFCD00153936 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate | |
| 131673973 | |
| 636.65 |
| 78439-06-2 | |
| C22H32N6O12S2 | |
| Sparingly soluble in aqueous solution | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O | |
| 636.648 | |
| CHEBI:3509 | |
| 95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold