Learn More
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476236
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16476236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16476236 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13588100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefsulodin sodium
Physikalische Form Solid
CAS 52152-93-9
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19N4NaO8S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 554.53
Formelmasse 554.53
Reinheit (%) 95.09%
Güte Research