Learn More
Cefotetan, TRC
Artikelnummer. 30134392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134392 1 g 1 Gramm
30136808 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2429701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69712-56-7
Summenformel C17 H17 N7 O8 S4
Molekulargewicht (g/mol) 575.62
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-(6α,7α)]-, 1,3-Dithietane, 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid deriv., Apacef, Cefotetan
IUPAC-Name (6R,7S)-7-[[4-(2-Amino-1-Carboxy-2-Oxoethyliden)-1,3-Dithietan-2-Carbonyl]Amino]-7-Methoxy-3-[(1-Methyltetrazol-5-yl)Sulfanylmethyl]-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CO[C@]1(NC(=O)C2SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S2)[C@H]3SCC(=C(N3C1=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefotetan
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/t13?,15-,17+/m1/s1
Formelmasse 575.0021