Learn More
Cefotaxim-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11419101 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419101 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11419101 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215494791
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hemmt die bakterielle Zellwandsynthese. Cefotaxim-Natriumsalz, MP Biomedicals, ist ein Cephalosporin-Antibiotikum, das sowohl gegen gramnegative als auch gegen grampositive Bakterien wirksam ist. Es wird für Infektionen der Atemwege, Haut, Knochen, Gelenk
Cefotaxim bindet an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), was den letzten Transpeptidationsschritt der Peptidoglykan-Synthese in bakteriellen Zellwänden hemmt. Infolgedessen lysieren Bakterien durch autolytische Enzyme an der Zellwand. Cefotaxim blockiert die Teilung von Cyanobakterien und niederen Pflanzenorganellen/Plastiden wie die photosynthetischen Organellen von Glaukophyten und Chloroplasten von Bryophyten. Cefotaxim wird zur Behandlung einer Vielzahl von bakteriellen Infektionen verwendet:
  • Gute Bandbreite gegen die meisten gramnegativen Bakterien, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Pseudomonas
  • Wirksam gegen die meisten grampositiven Kokken, außer Enterococcus
  • Aktiv gegen Penicillin-resistente Stämme von Streptococcus pneumoniae
  • Bescheidene Aktivität gegen das anaerobe Bacteroides fragilis
  • Bei Meningitis passiert Cefotaxim die Blut-Hirn-Schranke besser als Cefuroxim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
CAS 64485-93-4
Menge 1 g
Summenformel C16H16N5NaO7S2
MDL-Nummer MFCD00079073
Synonym Cefotaxim Natrium, (6R-(6-,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) Methyl)-7- (((2-Amino-4-Thiazolyl) (Methoxyimio) Acetyl) Amino)-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo (4,2,0) Oct-2-Ene-2-Carboxylsäure, Natriumsalz
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (0.05 gm/1 ml, klare, hellgelbe Lösung).
InChI-Schlüssel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
IUPAC-Name Natrium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formelmasse 477.45
Reinheit (%) ≥ 95 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt