Learn More
Cefotaxim-Natriumsalz, ≥95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409101 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11409101 500 mg
11499091 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409101 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215494790
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 64485-93-4
Summenformel C16H16N5NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 477.44
MDL-Nummer MFCD00079073
InChI-Schlüssel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Synonym (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) Methyl)-7- (((2-Amino-4-Thiazolyl) (Methoxyimio) Acetyl) Amino)-8- Oxo-5-Thia-1- Azabicyclo (4,2,0) Oct-2-in-2-Carboxylsäure, Natriumsalz, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefotaximnatriumsalz
Typ Cefotaximnatriumsalz
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Prozentgehaltsbereich ≥ 95 %
IUPAC-Name Natrium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Formelmasse 477.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt