Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxim-Natriumsalz, 95 %
Artikelnummer. 15229946 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15229946 5 g Glasflasche 5 Gramm
15219946 1 g Glasflasche 1 Gramm
15269896 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229946 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 454950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64485-93-4
Summenformel C16H16N5NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 477.44
MDL-Nummer MFCD00079073
InChI-Schlüssel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefotaxime sodium salt
Typ Cefotaxime Sodium Salt
Schmelzpunkt 201.0°C to 210.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name Natrium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Formelmasse 477.44
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.