Learn More
Melford Cefotaxim
Beschreibung
Cefotaxim-Natriumsalz ist ein Cephalosporin-Antibiotikum der dritten Generation.
Cefotaxim-Natriumsalz wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch die Zugabe zum Kulturmedium wird das spezifische Wachstum von Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Cefotaxim aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefotaxime |
| CAS | 64485-93-4 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C16H16N5NaO7S2 |