Learn More
Cefoperazon-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Catalog Number 11455335
Click to view available options
Menge:
5 g
62893-20-3
C25H26N9NaO8S2
667.65
MFCD07793331
NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
62893-20-3
C25H26N9NaO8S2
667.65
MFCD07793331
NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
Cefoperazon Natriumsalz USP, weißes Pulver
  • Es wird zur Untersuchung der Bindung von Arzneimittelproteinen, der Expression und Hemmung von Penicillin-bindenden Proteinen (PBPs) während der Zellwandsynthese verwendet.
  • Cefoperazon-Natriumsalz ist ein Cephalosporin-Breitband-Antibiotikum der dritten Generation, das ähnliche antimikrobielle Aktivität wie Ceftazidim hat.
  • Es ist gegen Pseudomonoas aeruginosa aktiv und hat eine verstärkte Aktivität gegen Enterobacteriaceae und Bacteroides sp. in Anwesenheit des beta-Lactamase-Inhibitors Sulbactam. Im Vergleich zu Cefotaxim hat Cefoperazon eine größere Anfälligkeit gegenüber Hydrolyse durch einige beta-Lactamasen.
Farbe Weiß
pH 4.5 bis 6.5 (1 in 4)
Menge 5 g
Beilstein 4902135
Synonym Cefoperazon-Natrium, CPZ, T-1551, [6R-[6.alpha.,7.beta.(R*)]]-7-[[[[(4-Ethyl-2,3-Dioxo-1-Piperazinyl) Carbonyl]Amino] (4-Hydroxyphenyl) Acetyl] Amino]-3-[[(1-Methyl-1H-Tetrazol-5-yl) Thio] Methyl]- 8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0], Oct-2-ene-2-Carboxylsäure, 7-[D-(-)-alpha- (4-Ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazincarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carbonsäure, 7-[D-(-)-alpha- (4-ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazinecarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carboxylic acid
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (50 mg/ml, klare, leicht gelbe Lösung).
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefoperazone Sodium Salt, USP
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cefoperazone SodiumSalt