Learn More
Melford Cefixim-Trihydrat
Beschreibung
In den Lebenswissenschaften wird Cefixim-Trihydrat häufig zur Untersuchung der Empfindlichkeit und Resistenzmuster von Bakterien eingesetzt.
In der pharmazeutischen Forschung dient Cefixim-Trihydrat als Referenzstandard für die Formulierung und Wirksamkeitsprüfung von Antibiotika. Forscher nutzen es, um neue Antibiotika zu entwickeln, bestehende zu optimieren und neu auftretende antibiotikaresistente Bakterien zu bekämpfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefixime Trihydrate |
| CAS | 125110-14-7 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C16H15N5O7S2 - 3H2O |