Learn More
Cefepim-Dihydrochlorid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 17961295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961295 10 mg 10 Milligramm
17924725 5 mg 5 Milligramm
17900905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC24275010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123171-59-5
Summenformel C19 H24 N6 O5 S2 . 2 Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 571.5
Synonym Cefepime dihydrochloride monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate dihydrochloride monohydrate, Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Pyrrolidinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate, [6R-[6α,7β(Z)]]-, Cefepime dihydrochloride monohydrate
IUPAC-Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat; hydrieren; Dihydrochlorid
SMILES O.Cl.Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)\c4csc(N)n4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefepime dihydrochloride monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
Formelmasse 570.0889
Reinheit (%) >95%