Learn More
Cefepim-Dihydrochlorid-Monohydrat, Mikromol™
Beschreibung
Cefepim-Dihydrochlorid-Monohydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefepime dihydrochloride monohydrate |
| CAS | 123171-59-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cefepime dihydrochloride monohydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H24 N6 O5 S2 . 2 Cl H . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Cefepime dihydrochloride monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate dihydrochloride monohydrate, Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Pyrrolidinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.Cl.Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)\c4csc(N)n4 |
| IUPAC-Name | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat;hydrat;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |