missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefcapene Pivoxil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132815
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132815 100 mg 100 Milligramm
17904535 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC242555100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 147816-23-7
Summenformel C23 H29 N5 O8 S2 . Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 622.11
IUPAC-Name 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (6R,7R)-7-[[(Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)pent-2-enoyl]amino]-3-(carbamoyloxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;hydrate;hydrochloride
SMILES O.Cl.CC\C=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)N)\c3csc(N)n3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cefcapene Pivoxil Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N5O8S2.ClH.H2O/c1-5-6-12(13-9-38-21(24)26-13)16(29)27-14-17(30)28-15(11(7-34-22(25)33)8-37-18(14)28)19(31)35-10-36-20(32)23(2,3)4;;/h6,9,14,18H,5,7-8,10H2,1-4H3,(H2,24,26)(H2,25,33)(H,27,29);1H;1H2/b12-6-;;/t14-,18-;;/m1../s1
Formelmasse 621.133
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.