Learn More
Cefazolin-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cefazolin Sodium |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 476.012 |
| Reinheit (%) | >95% |