Learn More
CEACAM1 Mouse anti-Human, PE, Clone: CLB-gran/10, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15787
Artikelnummer. 15205874
  • 349.17 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CEACAM1
Monoclonal
PE
BGP, BGP1, BGPI
100 Tests
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
CLB-gran/10
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Mouse
RUO
634
Store at 2 - 8 °C.
IgG1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato