Learn More
Eppendorf CE-IVD 5910R gekühlte Zentrifuge
Vielseitige, gekühlte Hochleistungszentrifuge mit einem Hauptausschwingrotor für konische Röhrchen und Platten.
Marke:  Eppendorf 5942000415
Additional Details : Gewicht : 126.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820947
  • auf Anfrage / 1 Set
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Hauptausschwingrotor fasst sowohl konische Röhrchen als auch Platten, ohne dass Rotorbecher oder Adapter ausgetauscht werden müssen
  • Niedrige Zugangshöhe für einfache Bedienung
  • Für Nalgene™ Standardflaschen mit 1 Liter Fassungsvermögen
  • Plattenrotoroptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und DeepWell-Platten
  • Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen in 0.2 ml- bis 50 ml-Röhrchen
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Leiser Betrieb (<59 db)
  • Kleine Standfläche
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung
  • FastTemp Funktion zur schnellen Vorkühlung und FastTemp pro™ Funktion zur automatischen Vorkühlung basierend auf vorprogrammierbaren Zeit- und Datumseinstellungen
  • Die Standby-Kühlfunktion hält die Temperatur, wenn die Zentrifuge nicht in Betrieb ist
  • ECO-Abschaltung nach 8 Stunden (anpassbar)
Spezifikation
Spezifikation
−11 bis 40 °C
10 s bis 99 h 59 min, Dauerbetrieb, Kurzdrehfunktion
230 V, 50/60 Hz
14,000 U/min
EU-Stecker mit Rotor S-4x und 13/16 mm-Adaptern