Learn More
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Steriler Schwamm
Artikelnummer. 17812496
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
17812496 Autoklavierbar 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17812496 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 161622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00 CHF
    687.68 CHF / 60 Stück
    Sparen 103.32 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CE Duo™ Das Moppsystem ist ein effizientes und zuverlässiges Reinigungssystem zur Kontaminationskontrolle. CE Duo™ CleanTech™ Der Schwamm ermöglicht es dem Anwender, bei der Reinigung schwer zugänglicher Bereiche in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen zu desinfizieren.
  • Desinfektion schwer zugänglicher Bereiche in Reinräumen.
  • Ein speziell entwickelter Mikrofaserschaum sorgt für eine hohe Flüssigkeitsabgabe und ermöglicht so optimale Kontaktzeiten.
  • Hervorragende Reinigungsergebnisse, von unabhängigen Dritten bestätigte Bakterienreduktion von 99,997 %.
  • Aufgrund seiner besonderen Saugfähigkeit und seiner Eigenschaften bei der Desinfektionsmittelabgabe bietet dieser Schwamm wertvolle Kostenvorteile im Hinblick auf Zeitaufwand und Desinfektionsmittelverbrauch.
  • Hergestellt und sterilisiert in der USA
  • Validiert bis 10 -6 SAL pro ISO 11137
  • Einzeln doppelt verpackt, jede Packung mit Chargennummer und Indikatorpunkt.
  • Ein Sterilitätszertifikat ist auf Anfrage mit jeder Lieferung erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Schwamm für Reinräume
Farbe Blau, weiß
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Größe 4 x 7 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 6/Pk., 10 Pk./Cs.
Beschreibung Reinigung und Desinfektion mit Mikrofasern für schwer erreichbare Stellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion hinter Ausrüstung, von Rohrleitungen, Türgriffen, Hauben, Isolatoren, Schränken und Oberflächen, die ein Mopp nicht erreichen kann.
Zertifizierung/Konformität Sterilitätszertifikat auf Anfrage
Material Mikrofaser