Learn More
CDX2 Mouse, Clone: CDX2/1690, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 1045-MSM1-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CDX2 | |
| Nuclear | |
| CDX2/1690 | |
| Unconjugated | |
| XP_011533178 | |
| Mouse | |
| 40kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1045 | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| CDX2 | |
| Recombinant human CDX2 protein fragment (aa150-249) | |
| HT29 cells or Colon Carcinoma | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |