missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CDPPB
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783838
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18095622

Marke: Tocris Bioscience™ 3235/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Positive allosteric modulator of mGlu5 receptors

Brain penetrant, selective positive allosteric modulator at the mGlu5 receptor (EC50 values are 10 and 20 nM for human and rat receptors respectively). Antipsychotic; reverses amphetamine-induced locomotor activity and amphetamine-induced deficits in prepulse inhibition in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 781652-57-1
Summenformel C23H16N4O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CDPPB
Menge 10 mg
Formelmasse 364.4
Reinheit >98%
Molekulargewicht 364.408
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt