Learn More
Invitrogen™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Artikelnummer. 12604355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12604355 20 ml 1 Stück
12684345 5 ml 1 Stück
12614355 10 ml 1 Stück
12624355 50 ml 1 Stück
12664345 1 ml 1 Stück
12674345 2 ml 1 Stück
12694345 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12604355 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T2308
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses konzentrierte CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatasesubstrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Dieses konzentrierte CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatasesubstrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
  • Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat para-Nitrophenylphosphat (pNPP).
  • Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer hohen Lichtleistung ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Kennzeichnungen mit höchstmöglicher Empfindlichkeit und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.
    Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Empfindlichkeit in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmemission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
    Form Flüssig
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern, Northern und Western Blotting
    Produktlinie CDP-Star, NovaBright
    Menge 20 ml
    Substrat Alkalische Phosphatase
    Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
    Format Flasche(n)
    Versandbedingung Raumtemperatur