Learn More
MP Biomedicals™ cDNA Synthesis & Go Kit
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
cDNA Synthesis& Go Kit, 50 Reaktionen
Beschreibung
- Das cDNA Synthesis& Go Kit bietet eine schnelle und sehr empfindliche Methode für die Erststrang-cDNA-Synthese zur Verwendung in Echtzeit-PCR-Studien.
- Der 5x spezifische Puffer bietet hochgradig optimierte Komponenten für eine effiziente reverse Transkription und enthält eine einzigartige Mischung aus verankerten Oligo-dT- und Random-Hexamer-Primern, um eine unbeeinflusste 3'- und 5'-Abdeckung für verbesserte Datengenauigkeit zu gewährleisten.
- Eine äußerst effiziente reverse Transkriptase liefert eine extrem robuste Erststrang-Synthese und höhere cDNA-Ausbeuten aus einem breiten Spektrum von Eingangs-RNA-Konzentrationen.
- Das cDNA Synthesis& Go Kit liefert eine verbesserte Empfindlichkeit, Effizienz und Reproduzierbarkeit für eine außergewöhnliche Leistung bei nachfolgenden Echtzeit-PCR-Experimenten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| Menge | 50 U |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression, Pathogennachweis, miRNA-Analyse |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.