Learn More
Tocris Bioscience™ CDN 1163
GREENER_CHOICE
SERCA2 allosteric activator
Marke:  Tocris Bioscience™ 5869/10
Encompass
Artikelnummer. 15767156
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CDN 1163 is a SERCA2 allosteric activator. Increases Ca2+-ATPase activity and Ca2+ uptake by ER microsomes from obese mice. Rescues HEK cells from ER stress-induced cell death. Reduces fasting glucose levels and adipose tissue weight, and increases energy expenditure in ob/ob mice. Also improves glucose tolerance and reverses hepatic steatosis in ob/ob mice. Neuroprotective and improves memory and cognition in a mouse Alzheimer's disease model. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide
892711-75-0
10 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen