missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDKN1B 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Zelllinie | 293T |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Beschreibung | CDKN1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
Gen-Zugriffsnummer | NM_004064 |
Molekulargewicht | 21.89 |
pH-Bereich | 6.8 |
Plasmid | pCMV-CDKN1B full-length |
Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CDKN1B antibody (H00001027-B03) by western blotting |
Menge | 100 μl |
Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- 100UL CDKN1B 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CDKN1B 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur