missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ CDKN1A Recombinant Protein Artikelnummer.: 16133041
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ CDKN1A Recombinant Protein

Artikelnummer. 16133041
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16133041

Marke: Abnova™ H00001026P01.10ug

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH00312
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 1026
Molekulargewicht 43.8
Name CDKN1A (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSEPAGDVRQNPCGSKACRRLFGPVDSEQLSRDCDALMAGCIQEARERWNFDFVTETPLEGDFAWERVRGLGLPKLYLPTGPRRGRDELGGGRRPGTSPALLQGTAEEDHVDLSLSCTLVPRSGEQAEGSPGGPGDSQGRKRRQTSMTDFYHSKRRLIFSKRKP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias CAP20/CDKN1/CIP1/MDA-6/P21/SDI1/WAF1/p21CIP1
Gebräuchliche Bezeichnung CDKN1A
Gensymbol CDKN1A
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ CDKN1A Recombinant Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt