Learn More
Invitrogen™ Human CDK8/Cyclin C, His Tag Recombinant Protein
Human CDK8/Cyclin C, His Tag Recombinant Protein
838.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Human |
---|---|
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11505036
|
Invitrogen™
PV4402 |
10μg |
838.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10248302
|
Invitrogen™
PV4345 |
1mg |
19600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15468543
|
Invitrogen™
PR7261B |
100 μg |
4170.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
CDK8 phosphorylates the carboxy-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II. This protein is coexpressed and copurified with CyclinC.Specifications
Human | |
His Tag | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.