Learn More
Invitrogen™ Human CDK13/cyclin K, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
708.00 CHF - 10750.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Q14004 |
---|---|
Konzentration | See Label |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Zusammensetzung | 50 mM HEPES with 100 mM NaCl, 15 mM glutathione, 20% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5 |
Gen-ID (Entrez) | 8621 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17148845
|
Invitrogen™
A33732 |
1 mg |
10750.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17108825
|
Invitrogen™
A33569 |
100 μg |
3795.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15960413
|
Invitrogen™
A33510 |
10 μg |
708.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CDK13/cyclin K serine/threonine kinase is dimeric protein complex. CDK13 is a member of the cyclin-dependent serine/threonine protein kinase family. Members of this family are well known for their essential roles as master switches in cell cycle control. The exact function of this protein has not yet been determined, but it may play a role in mRNA processing and may be involved in regulation of hematopoiesis. Cyclin K is a member of the transcription cyclin family. These cyclins may regulate transcription through their association with and activation of cyclin-dependent kinases (CDK) that phosphorylate the C-terminal domain of the large subunit of RNA polymerase II.Spezifikation
Q14004 | |
Kinase Assay | |
8621 | |
Human CDK13/cyclin K, GST Tag, His Tag | |
CDK13 | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
CDK13: 656 -1050, Cyclin K: 1-300 | |
Dry Ice | |
Recombinant, Active, Catalytic |
See Label | |
50 mM HEPES with 100 mM NaCl, 15 mM glutathione, 20% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5 | |
73.8-63.0 kDa | |
2310015O17Rik; CDC2L; Cdc2l5; CDC2-related protein kinase 5; CDK13; cell division cycle 2-like 5 (cholinesterase-related cell division controller); cell division cycle 2-like protein kinase 5; Cell division protein kinase 13; CHED; Cholinesterase-related cell division controller; cyclin dependent kinase 13; cyclin-dependent kinase 13; hCDK13; Kiaa1791 | |
CDKs and CHKs | |
Human | |
GST-tag, His-tag | |
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Insect cells | |