Learn More
Invitrogen™ Human CDK1/cyclin A2, GST Tag Recombinant Protein
Human CDK1/cyclin A2, GST Tag Recombinant Protein
574.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 60.4/74.8 kDa
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST Tag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15448933
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6280
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CDK1 is a catalytic subunit of a protein kinase complex, called the M-Phase Promoting Factor that induces entry into mitosis and is universal among eukaryotes. Phosphorylation of Bcl-2 in G2/M phase-arrested cells following photodynamic therapy with hypericin involves a CDK1-mediated signal and delays the onset of apoptosis. Therapeutic potential of CDK inhibitor NU2058 in androgen-independent prostate cancer has also been demonstrated.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Kinase Assay
Human
GST Tag
Serine/Threonine Kinase
Liquid
60.4/74.8 kDa
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Baculovirus