Learn More
CD90.2 Rat, V450, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD90.2
Klon 30-H12
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912178
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB52-V450-25UG
25 μg
119.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15902178
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB52-V450-100UG
100 μg
251.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD90.2
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
21838
IgG2b
Protein A/G Purified
30-H12
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_033408
Thy1
Primary
Store at 2-4°C.