missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90.2 Rat, PE, Clone: 30-H12, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB52-PE-100ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15962168

  • 203.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD90.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
Protein A/G Purified
RUO
21838
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
PE
NP_033408
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote