Learn More
Invitrogen™ CD9 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
- Das Human CD9 Simplex ProcartaPlex-Kit misst das CD9-Protein
- So konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Benutzer ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
- Bei Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (EPX010-10420-901) benötigt.
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
- ProcartaPlex-Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA
- Sie verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex-Instrument zu quantifizieren
- ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand
- Analysierte Ergebnisse können in nur vier Stunden erzielt werden
- Als Panel nach dem höchsten Industriestandard validiert, einschließlich Proteinzielkombinierbarkeit und Kreuzreaktivitätstests
- Panel sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund)
- Bewährte Luminex Technologie ist eine hoch referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Simplex-Kit |
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Human |
| Combinability | Kombinierbar |
| Bead-Region | 19 |
| Assay-Empfindlichkeit: | Siehe Analysezertifikat |
| Assay-Bereich | Siehe Analysezertifikat |
| Format | Simplex-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex Geräte |
| Gen | CD9-Molekül |
| Mehr anzeigen |