Learn More
CD8a Ratte Anti-Hund, Super Bright 600, Klon: YCATE55.9, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Invitrogen 63-5080-41
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15963544
  • 142.00 CHF / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: This YCATE55.9 monoclonal antibody reacts with canine CD8 alpha. This cell surface receptor is expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). In dogs, CD8 alpha is expressed on thymocytes, a subset of mature T cells, NK cells, and intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs). CD8 binds to MHC class I and plays a role in thymocyte development and mature T cell activation. This monoclonal antibody has been reported to inhibit cytotoxic T cell generation and function in vitro. In addition, this antibody has been reported to be immunosuppressive in vivo. Applications Reported: This YCATE55.9 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This YCATE55.9 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal canine peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violetter Laser CD8 Molekül besteht aus zwei Ketten namens Alpha und Beta. CD8 wird auf einer T-Zellteilmenge normaler zytotoxischer/Suppressorzellen gefunden, die ungefähr 20 bis 35 % der humanen Lymphozyten im peripheren Blut ausmachen. Das CD8-Antigen wird auch auf natürlichen Killerzellen, auf 80 % von Thymozyten, auf einer Subpopulation von 30 % der peripheren Blutzellen und 15 bis 30 % Knochenmarkzellen nachgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
CD8a
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P33706
CD8, Leu-2, MAL, p32, CD8a
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Hund
Durchflusszytometrie
YCATE55.9
Superhell 600
CD8A
Flüssig
CD8A
IgG1, kappa
25 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
403157