missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Maus Anti-Human, Super Bright 600, Klon: SK1, eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 63-0087-41

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15963464

  • 159.00 CHF / 25 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Description: The SK1 monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T-cell development and activation of mature T cells. Applications Reported: This SK1 (SK-1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This SK1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.

Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen und gefärbte Proben vor Licht schützen. Fixierung: Proben können im IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Kat. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 2–8 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorochrom-Leistung nach Fixierung können vorgenommen werden, aber die spezifische Leistung des Klons sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violetter Laser CD8 (Cluster of Differentiation 8) ist ein Zelloberflächenglykoprotein, das auf den meisten zytotoxischen T-Lymphozyten gefunden wird und effiziente Zellzellinteraktionen innerhalb des Immunsystems vermittelt. Das CD8-Antigen fungiert als Co-Rezeptor mit dem T-Zellrezeptor auf der T-Lymphozyten, um Antigene zu erkennen, die von einer Antigen präsentierenden Zelle (APC) im Kontext von Klasse-I-MHC-Molekülen angezeigt werden. CD8 wird auf einer T-Zellteilmenge normaler zytotoxischer/Suppressorzellen gefunden, die etwa 20-35 % der humanen Lymphozyten im peripheren Blut ausmachen. Das CD8-Antigen wird auch auf natürlichen Killerzellen (NK), Subpopulationen von peripheren Blut-Nullzellen, Thymozyten und Knochenmarkzellen nachgewiesen. Der CD8-Co-Rezeptor funktioniert entweder als Homodimer, das aus zwei Alpha-Ketten besteht, oder als disulfid-verbundener Heterodimer, das aus einer Alpha- und einer Beta-Kette besteht. Sowohl Alpha- als auch Beta-Ketten haben eine signifikante Homologie zu variablen Immunoglobulin-Lichtketten. Der größte Teil von CD8+-T-Zellen exprimiert CD8 als Alpha/Beta-Heterodimer. Bei HIV bindet das HIV-2 Hüllenglykoprotein die CD8-Alpha-Kette (nicht aber die Beta-Kette).
Spezifikation

Spezifikation

CD8a
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P01732
CD8; CD8A; Leu2; MAL; p32
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
SK1
Superhell 600
CD8A
Flüssig
CD8A
IgG1, kappa
25 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
925
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate