Learn More
CD8a Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
184.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | 2.43 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15912288
|
EnquireBio
QAB61-PCP55-25ug |
25 μg |
184.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15902288
|
EnquireBio
QAB61-PCP55-100ug |
100 μg |
420.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12525 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
2.43 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_033987 | |
Cd8a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.