Learn More
CD8a Rat, PE, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | 53-6.7 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911568
|
EnquireBio
QAB16-PE-25UG |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901568
|
EnquireBio
QAB16-PE-100UG |
100 μg |
94.10 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921568
|
EnquireBio
QAB16-PE-500UG |
500 μg |
360.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12525 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
53-6.7 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_033987 | |
Cd8a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |