Learn More
CD8a Rat, FITC, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB61-F-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992278
  • 82.05 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
FITC
NP_033987
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.