Learn More
CD8a Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 53-6.7, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566409
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825029
  • 655.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
53-6.7
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ