missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 53-6.7, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
220.00 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | 53-6.7 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835029
|
BD Biosciences
566410 |
25 μg |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825029
|
BD Biosciences
566409 |
0.1 mg |
655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD8a | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
53-6.7 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |