missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Mouse, V450, Clone: RPA-T8, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB19-V450-100Tests

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911628

  • 251.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T8
Violet Fluor 450 (V450)
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote