missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Mouse, V450, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | RPA-T8 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921628
|
EnquireBio
QAB19-V450-25TESTS |
25 Tests |
131.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911628
|
EnquireBio
QAB19-V450-100TESTS |
100 Tests |
251.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-T8 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |