Learn More
CD8a Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB19-PCP55-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911618
  • 371.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T8
PerCP-Cyanine5.5
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD8a Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T8, enQuireBio™ > 100 Tests