Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB17-F-500Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971578
  • 898.80 CHF / 500 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
FITC
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.