Learn More
CD86 Rat, PE, Clone: PO3.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 284.55 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD86 |
|---|---|
| Klon | PO3.1 |
| Konzentration | 0.2mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15972638
|
EnquireBio
QAB93-PE-25ug |
25 μg |
128.10 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15962638
|
EnquireBio
QAB93-PE-100ug |
100 μg |
284.55 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD86 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12524 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| PO3.1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_062261 | |
| Cd86 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |