missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD86 Rat anti-Mouse, BUV563, Clone: GL1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 741259
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| CD86 | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 563 | |
| B7-2; Ly-58; Cd28l2; Early T-cell costimulatory molecule 1; ETC1; MB7; CLS1 | |
| Mouse (CBA/Ca) LPS-activated splenic B Cells | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| GL1 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Rat | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur