missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 Mouse, PE, Clone: IT2.2, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB94-PE-100Tests

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982638

  • 395.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD86
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD86
Protein A/G Purified
RUO
942
IgG2b κ
Flow Cytometry
IT2.2
PE
NP_787058
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD86 Mouse, PE, Clone: IT2.2, enQuireBio™ > 100 Tests

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt